Print…
Tiofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T32808-100G T32808-1KG T32808-500G
SIALT32808-100GEA 75.5 EUR
SIALT32808-100G SIALT32808-1KG SIALT32808-500G
Tiofenol, Sigma-Aldrich®
Tiofenol
Fórmula: C₆H₆S
Peso Molecular: 110.18 g/mol
Ponto de ebulição: 169
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004826
Número CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,09492