Print…
Thioanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
T28002-100G T28002-25G T28002-500G
SIALT28002-100GEA 67.4 EUR
SIALT28002-100G SIALT28002-25G SIALT28002-500G
Thioanisole, Sigma-Aldrich®
Thioanisole
Fórmula: C₇H₈S
Peso Molecular: 124.21 g/mol
Ponto de ebulição: 188
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008559
Número CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3 III