Thioanisole para síntese
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0500
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0100EA
0
EUR
8.20825.0100
NOVA8.20825.2500
8.20825.0500
MERC8.20825.0100
8.20825.2500
Thioanisole para síntese
Thioanisole
Fórmula:
C₇H₈S Ponto de ebulição: 188 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008559 Número CAS: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 3082 ADR: 9,III |