Print…
Éter difenílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
P24101-1KG P24101-3KG
SIALP24101-1KGEA 57.6 EUR
SIALP24101-1KG SIALP24101-3KG
Éter difenílico, Sigma-Aldrich®
Éter difenílico
Fórmula: C₁₂H₁₀O
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de ebulição: 498
Ponto de Fusão: 24…27 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003034
Número CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442