Print…
Éter difenílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 34.3 EUR
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
Éter difenílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Éter difenílico
Fórmula: C₁₂H₁₀O
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de ebulição: 498
Ponto de Fusão: 24…27 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003034
Número CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442
Encomendar
Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material