Éter difenílico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
A15791.0EEA
105
EUR
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
Éter difenílico ≥99%
Éter difenílico
Purity: 99%
CAS No.: 101-84-8
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5805
Odour: Aromatic
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1364620
Merck Reference: 14,7288
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003034
Fórmula:
C₁₂H₁₀O Peso Molecular: 170.21 g/mol Ponto de ebulição: 258…260 °C Ponto de Fusão: 26…29 °C Densidade: 1.071 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003034 Número CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07442 |