Éter difenílico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
130600010
130605000
130601000
130600025
130600100
ACRO130600010EA
41
EUR
ACRO130600010
ACRO130605000
ACRO130601000
ACRO130600025
ACRO130600100
Éter difenílico 99%
Éter difenílico
Fórmula:
C₁₂H₁₀O Ponto de ebulição: 259 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 26…30 °C Densidade: 1,073 g/cm³ Ponto de Inflamação: 115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003034 Número CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07442 |
Appearance | Clear light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |