Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene
B25502.30 B25502.18
B25502.30EA 237 EUR
B25502.30 B25502.18
1,3,5-Trihidroxibenzeno, anidro 98%
1,3,5-Trihidroxibenzeno
Purity: 98% CAS No.: 108-73-6 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1341907 Merck Reference: 14,7328 MDL No.: MFCD00002286
Fórmula: C₆H₆O₃
Ponto de ebulição: 400 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002286
Número CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 14,7328