Hidroquinona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H3660-100G
H3660-5G
SIALH3660-100GEA
92.4
EUR
SIALH3660-100G
SIALH3660-5G
Hidroquinona, Sigma-Aldrich®
Hidroquinona
Fórmula:
C₆H₄(OH)₂ Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 172 °C Densidade: 1,332 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002339 Número CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |