Print…
Hidroquinona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120910020 120915000 120910100
ACRO120910020EA 148 EUR
ACRO120910020 ACRO120915000 ACRO120910100
Hidroquinona 99%
Hidroquinona
Fórmula: C₆H₄(OH)₂
Ponto de ebulição: 285…287 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 170…174 °C
Densidade: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002339
Número CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %