Print…
Resorcinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzenodiol, 1,3-Diidroxibenzeno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W358908-10KG W358908-1KG W358908-5KG W358908-SAMPLE
SIALW358908-10KGEA 578 EUR
SIALW358908-10KG SIALW358908-1KG SIALW358908-5KG SIALW358908-SAMPLE
Resorcinol, Sigma-Aldrich®
Resorcinol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Densidade: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002269
Número CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM