Print…
Resorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 78.1 EUR
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Resorcinol 98%
Resorcinol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 281 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Densidade: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002269
Número CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %