Print…
Pirocatecol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C9510-100G C9510-1KG C9510-500G
SIALC9510-100GEA 66.7 EUR
SIALC9510-100G SIALC9510-1KG SIALC9510-500G
Pirocatecol, Sigma-Aldrich®
Pirocatecol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002188
Número CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089