Print…
Pirocatecol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22261.0250 8.22261.1000 8.22261.9025
8.22261.0250EA 68.6 EUR
8.22261.0250 8.22261.1000 8.22261.9025
Pirocatecol para síntese, Sigma-Aldrich®
Pirocatecol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002188
Número CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Encomendar
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 103 - 105 °C
Molar Mass 110.11 g/mol
Boiling Point 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (118 °C)
Flash Point 127 °C
Explosion Limit 1.97 %(V)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials