Print…
Pirocatecol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
158980050 158981000 158985000 158980025 158980100
ACRO158980050EA 35.4 EUR
ACRO158980050 ACRO158981000 ACRO158985000 ACRO158980025 ACRO158980100
Pirocatecol 99+%
Pirocatecol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Densidade: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002188
Número CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Encomendar
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
GC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)