Print…
Benzoic anhydride 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14269.0B A14269.18 A14269.30
A14269.0BEA 263 EUR
A14269.0B A14269.18 A14269.30
Benzoic anhydride 98
Benzoic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 93-97-0 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Density: 1.199 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 40-44° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 516726 Merck Reference: 14,1092 MDL No.: MFCD00003073
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 226.23 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Densidade: 1.199
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003073
Número CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093