Print…
Benzoic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 20.8 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Benzoic anhydride 98%
Benzoic anhydride
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 226.23 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: 38…44 °C
Densidade: 1.19 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003073
Número CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %