Print…
Anidrido ftálico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
125733-1KG 125733-2.5KG
SIAL125733-1KGEA 40 EUR
SIAL125733-1KG SIAL125733-2.5KG
Anidrido ftálico, Sigma-Aldrich®
Anidrido ftálico
Fórmula: C₈H₄O₃
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131 °C
Densidade: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005918
Número CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457