Print…
Anidrido ftálico ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423320020 423325000 423320050
ACRO423320020EA 117 EUR
ACRO423320020 ACRO423325000 ACRO423320050
Anidrido ftálico ACS
Anidrido ftálico
Fórmula: C₈H₄O₃
Peso Molecular: 148.12 g/mol
Ponto de ebulição: 284 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005918
Número CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457
Encomendar
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm