Print…
Anidrido ftálico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 32.3 EUR
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Anidrido ftálico 99%
Anidrido ftálico
Fórmula: C₈H₄O₃
Peso Molecular: 148.12 g/mol
Ponto de ebulição: 284 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005918
Número CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457
Encomendar
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure