Print…
3,4,5-Trimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Antiarol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
687162-25G 687162-5G
SIAL687162-25GEA 320 EUR
SIAL687162-25G SIAL687162-5G
3,4,5-Trimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyphenol
Fórmula: C₉H₁₂O₄
Peso Molecular: 184.19 g/mol
Ponto de ebulição: 283
Ponto de Fusão: 147
Número MDL : MFCD00008389
Número CAS: 642-71-7
EINECS: 211-387-2