3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A15263.06
A15263.14
A15263.06EA
83.2
EUR
A15263.06
A15263.14
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 23095-31-0
Molecular Formula: C8H9ClO4S
Formula Weight: 236.68
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2840170
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051769
Fórmula:
C₈H₉ClO₄S Peso Molecular: 236.68 g/mol Ponto de Fusão: 66…70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051769 Número CAS: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8 II |