Print…
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
354390010 354390050 354390250
ACRO354390010EA 73.1 EUR
ACRO354390010 ACRO354390050 ACRO354390250
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO₄S
Peso Molecular: 236.68 g/mol
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051769
Número CAS: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %