Print…
3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
132632-10G 132632-50G
SIAL132632-10GEA 104 EUR
SIAL132632-10G SIAL132632-50G
3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008388
Número CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7