Print…
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W313718-100G-K W313718-1KG-K W313718-5KG-K
SIALW313718-100G-KEA 157 EUR
SIALW313718-100G-K SIALW313718-1KG-K SIALW313718-5KG-K
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064434
Número CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1