Print…
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D135550-100G D135550-25G
SIALD135550-100GEA 191 EUR
SIALD135550-100G SIALD135550-25G
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064434
Número CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1