Print…
1,4-Dimetoxibenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W238600-10KG-K W238600-1KG-K W238600-5KG-K
SIALW238600-10KG-KEA 728 EUR
SIALW238600-10KG-K SIALW238600-1KG-K SIALW238600-5KG-K
1,4-Dimetoxibenzeno, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimetoxibenzeno
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 212,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008401
Número CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9