Print…
1,4-Dimetoxibenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D131350-100G D131350-1KG D131350-500G
SIALD131350-100GEA 51.8 EUR
SIALD131350-100G SIALD131350-1KG SIALD131350-500G
1,4-Dimetoxibenzeno, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimetoxibenzeno
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 212,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008401
Número CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9