Print…
1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Resorcinol dimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
126306-100G 126306-500G
SIAL126306-100GEA 38.8 EUR
SIAL126306-100G SIAL126306-500G
1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 218
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008384
Número CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4