Print…
Veratrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W379905-1KG W379905-5KG W379905-SAMPLE
SIALW379905-1KGEA 98.3 EUR
SIALW379905-1KG SIALW379905-5KG SIALW379905-SAMPLE
Veratrole, Sigma-Aldrich®
Veratrole
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 19…21 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008357
Número CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089