Print…
Veratrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
140155-500G 140155-1KG 140155-100G
SIAL140155-500GEA 195 EUR
SIAL140155-500G SIAL140155-1KG SIAL140155-100G
Veratrole, Sigma-Aldrich®
Veratrole
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 19…21 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008357
Número CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089