4-Methoxythiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16009.06
A16009.14
A16009.06EA
59.6
EUR
A16009.06
A16009.14
4-Methoxythiophenol ≥97%
4-Methoxythiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 696-63-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5831
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 100-103°/13mm
Beilstein Reference: 1446910
MDL No.: MFCD00004849
Fórmula:
C₇H₈OS Ponto de ebulição: 100…103 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 42 °C Densidade: 1,140 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004849 Número CAS: 696-63-9 EINECS: 211-799-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |