Print…
Guaiacol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W253200-10KG-K W253200-1KG-K W253200-5KG-K
SIALW253200-10KG-KEA 902 EUR
SIALW253200-10KG-K SIALW253200-1KG-K SIALW253200-5KG-K
Guaiacol, Sigma-Aldrich®
Guaiacol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Densidade: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002185
Número CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568