Print…
2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
250910-100G 250910-500G
SIAL250910-100GEA 71.3 EUR
SIAL250910-100G SIAL250910-500G
2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 214…216 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002187
Número CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5