Print…
2-Fenoxietanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
MQ100
56753-1ML-F 56753-5ML-F
56753-1ML-FEA 42.8 EUR
56753-1ML-F 56753-5ML-F
2-Fenoxietanol, Supelco®
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 13
Densidade: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8718648391680628b2d3cf76f5cf26ffb77988ee&vid=3fd8b3273a938553dccb3f2ccd0836ca193f9c17&prid=web&clid=SAPDAM