Print…
2-Fenoxietanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07291.1000 8.07291.2500 8.07291.9025 8.07291.9230 8.07291.0250
8.07291.1000EA 64.3 EUR
8.07291.1000 8.07291.2500 8.07291.9025 8.07291.9230 8.07291.0250
2-Fenoxietanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 13
Densidade: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C DIN 51758
Refractive Index 1.534 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 9.0 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (10 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 535 °C DIN 51794