Print…
2-Fenoxietanol 94
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 68.6 EUR
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Fenoxietanol 94
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C
Ponto de Fusão: 11…14 °C
Densidade: 1.102
Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM