Print…
Anisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W209708-10KG-K W209708-1KG-K W209708-SAMPLE
SIALW209708-10KG-KEA 497 EUR
SIALW209708-10KG-K SIALW209708-1KG-K SIALW209708-SAMPLE
Anisole, Sigma-Aldrich®
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM