Allyl phenyl ether ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
(Allyloxy)benzene
L03359.14
L03359.22
L03359.14EA
63.1
EUR
L03359.14
L03359.22
Allyl phenyl ether ≥99%
Allyl phenyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1746-13-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5210
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1905622
MDL No.: MFCD00008644
Fórmula:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ Peso Molecular: 134.18 g/mol Ponto de ebulição: 191…192 °C Densidade: 0.979 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008644 Número CAS: 1746-13-0 EINECS: 217-125-3 |