Print…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
272248-100G 272248-25G 272248-5G
SIAL272248-100GEA 276 EUR
SIAL272248-100G SIAL272248-25G SIAL272248-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de ebulição: 350
Ponto de Fusão: 79
Densidade: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007445
Número CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8 II