Print…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 56.2 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Ponto de ebulição: 143…144 °C (2hPa)
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Densidade: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007445
Número CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %