Print…
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415840250 415841000
ACRO415840250EA 72.8 EUR
ACRO415840250 ACRO415841000
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007435
Número CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)