Print…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N11507-100G N11507-25G
SIALN11507-100GEA 186 EUR
SIALN11507-100G SIALN11507-25G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de Fusão: 69.5…69.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007430
Número CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8 II