2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21522.14
B21522.22
B21522.14EA
41.8
EUR
B21522.14
B21522.22
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1694-92-4
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 521155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007430
Fórmula:
C₆H₄ClNO₄S Ponto de Fusão: 64…69 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007430 Número CAS: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 UN: 3261 ADR: 8,II |