Print…
2-Nitroresorcinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12970.06 A12970.14 A12970.22
A12970.06EA 47.2 EUR
A12970.06 A12970.14 A12970.22
2-Nitroresorcinol ≥98%
2-Nitroresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 601-89-8 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 2048819 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007124
Fórmula: C₆H₅NO₄
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Densidade: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007124
Número CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III