Print…
2-Nitroresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
416160100 416160250
ACRO416160100EA 72.1 EUR
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitroresorcinol 98%
2-Nitroresorcinol
Fórmula: C₆H₅NO₄
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Densidade: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Número MDL : MFCD00007124
Número CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %