Print…
2-Nitrofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N19702-100G N19702-1KG N19702-500G N19702-5G
SIALN19702-100GEA 72.5 EUR
SIALN19702-100G SIALN19702-1KG SIALN19702-500G SIALN19702-5G
2-Nitrofenol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 214,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011688
Número CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717