Difenilaminossulfonato de bário
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16197.06
A16197.14
A16197.06EA
54.6
EUR
A16197.06
A16197.14
Difenilaminossulfonato de bário
Barium diphenylamine-4-sulphonate
CAS No.: 6211-24-1
Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2
Formula Weight: 633.90
Melting Point:
Fórmula:
C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂ Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007497 Número CAS: 6211-24-1 EINECS: 228-278-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III |