Print…
Difenilamina zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
MQ200
8.20528.0100 8.20528.1000 8.20528.9050
8.20528.0100EA 34 EUR
8.20528.0100 8.20528.1000 8.20528.9050
Difenilamina zS, Sigma-Aldrich®
Difenilamina
Fórmula: (C₆H₅)₂NH
Peso Molecular: 169.23 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 53…54 °C
Densidade: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003014
Número CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.05 g/l (25 °C)
Melting Point 53 - 54 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Bulk Density 610 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0003 hPa (20 °C)
Flash Point 153 °C DIN 51758
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 630 °C DIN 51794
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material