Difenilamina ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
36610.14
36610.22
36610.36
36610.14EA
42.6
EUR
36610.14
36610.22
36610.36
Difenilamina ACS
Difenilamina
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.16
Appearance: White to off-white
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Fórmula:
(C₆H₅)₂NH Peso Molecular: 169.23 g/mol Ponto de ebulição: 302 °C Ponto de Fusão: 52…55 °C Densidade: 1.16 Ponto de Inflamação: 152 °C (305 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003014 Número CAS: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,3317 |